Trifluoro(méthanol)bore 12% 1.5 M dans le methanol, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CH₄BF₃O Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,87 g/cm³ Point éclair: 4 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00071635 Numéro CAS: 373-57-9 UN: 3286 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to amber Solution |
Assay | 10 to 15 % w/v (BF3) |