2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, 2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Formule:
C₁₄H₁₉BN₂O₂ Poids moléculaire: 258.13 g/mol Point de fusion: 211…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13176536 Numéro CAS: 1314216-34-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 211 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |