1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Point de fusion: 41…46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11867881 Numéro CAS: 879487-10-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to light brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 46 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |