Imprimer
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444960010 444960050
ACRO444960010EA 115 EUR
ACRO444960010 ACRO444960050
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂
Poids moléculaire: 247.1410 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663854
Numéro CAS: 171364-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light green to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure