Imprimer
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
444880010 444880050
ACRO444880010EA 136 EUR
ACRO444880010 ACRO444880050
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Potassium ethyltrifluoroborate
Formule: C₂H₅BF₃K
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112713
Numéro CAS: 44248-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥260 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure