Imprimer
4-Iodo-o-anisidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 213 EUR
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formule: C₇H₈INO
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044438
Numéro CAS: 338454-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure