Imprimer
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010 445210050
ACRO445210010EA 90 EUR
ACRO445210010 ACRO445210050
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
Poids moléculaire: 249.07 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179447
Numéro CAS: 190788-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 50 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure