Imprimer
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
444720010 444720050
ACRO444720010EA 383 EUR
ACRO444720010 ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
Poids moléculaire: 247.08 g/mol
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998162
Numéro CAS: 1035235-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure