Imprimer
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
444690050 444690250
ACRO444690050EA 97.4 EUR
ACRO444690050 ACRO444690250
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BClO₂
Poids moléculaire: 238.52 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663875
Numéro CAS: 195062-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure