Imprimer
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate, 4-(N-Boc-aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
444640010 444640050
ACRO444640010EA 137 EUR
ACRO444640010 ACRO444640050
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₈BNO₄
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409942
Numéro CAS: 330794-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure