4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Poids moléculaire: 237.08 g/mol Point de fusion: 101…102 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09033884 Numéro CAS: 819058-34-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 105 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |