Imprimer
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010 444490050
ACRO444490010EA 218 EUR
ACRO444490010 ACRO444490050
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Poids moléculaire: 237.08 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09951877
Numéro CAS: 819057-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure