Imprimer
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010 444480050
ACRO444480010EA 285 EUR
ACRO444480010 ACRO444480050
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BClNO₂
Poids moléculaire: 253.54 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864184
Numéro CAS: 877160-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %