Imprimer
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
444470010 444470050
ACRO444470010EA 350 EUR
ACRO444470010 ACRO444470050
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BClNO₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795672
Numéro CAS: 1073371-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure