Gallium (III) chlorure, anhydre 99.99+% (sur base traces de métaux), billes -10 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₃Ga Point d'ébullition: 201 °C (760 mmHg) Point de fusion: 78 °C Densité: 2,29 g/cm³ (80 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011018 Numéro CAS: 13450-90-3 UN: 3260 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Beads |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |