3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Carbamic acid,N-[(5-bromo-3-pyridinyl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-Bromo-5-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}pyridine, tert-Butyl ((5-bromopyridin-3-yl)methyl)carbamate, tert-Butyl (5-bromopyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂ Poids moléculaire: 287.157 g/mol Point de fusion: 84.5…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10700149 Numéro CAS: 943722-24-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |