Imprimer
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
444040010 444040050
ACRO444040010EA 290 EUR
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₆H₈N₂OS
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844445
Numéro CAS: 1005-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %