Imprimer
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-delta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 0
443820010 443820050
ACRO443820010EA 124 EUR
ACRO443820010 ACRO443820050
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
Poids moléculaire: 101.11 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273364
Numéro CAS: 22677-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +60° (20°C, 589 nm) (c=0.36 in water)