2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014611 Numéro CAS: 6164-79-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
GC | ≥96.0 % |