Imprimer
Ether diméthylique du diéthylèneglycol, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxyde de bis(2-methoxyéthyle)
443100010 443101000
443100010.EA 393 EUR
443100010. 443101000.
Ether diméthylique du diéthylèneglycol, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,937 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %