Imprimer
Chlorobenzène, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
443000010 443001000
443000010.EA 125 EUR
443000010. 443001000.
Chlorobenzène, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,1075 g/cm³
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
UN: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %