(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
Formule:
C₃H₉ClN₂O Poids moléculaire: 124.57 g/mol Point de fusion: 213…215 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066145 Numéro CAS: 33208-99-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 to ≤106 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |