Imprimer
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 147 EUR
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043270
Numéro CAS: 13031-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %