Imprimer
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
442740010 442740050
ACRO442740010EA 176 EUR
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₉ClFN
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038718
Numéro CAS: 136725-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)