Imprimer
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, H-D-Phe-OMe.HCl, H-D-Phe-OMe·HCl
442620050 442620250
ACRO442620050EA 64.5 EUR
ACRO442620050 ACRO442620250
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066112
Numéro CAS: 13033-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32° to -38° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH)