Imprimer
Thiophène-3-méthanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 110 EUR
ACRO442240050 ACRO442240250
Thiophène-3-méthanol 97%
Thiophène-3-méthanol
Formule: C₅H₆OS
Point d'ébullition: 73 °C (6Torr)
Densité: 1,211 g/cm³
Point éclair: 100,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014534
Numéro CAS: 71637-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %