Imprimer
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010 442200050
ACRO442200010EA 66.6 EUR
ACRO442200010 ACRO442200050
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001595
Numéro CAS: 605-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %