Imprimer
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-Phg-OMe·HCl, L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
442190100 442190500
ACRO442190100EA 43.1 EUR
ACRO442190100 ACRO442190500
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077158
Numéro CAS: 15028-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20°C, 589 nm) (c=1,MeOH)