Imprimer
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 102 EUR
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Poids moléculaire: 125.1 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (25Torr)
Densité: 1.255 g/cm³
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410686
Numéro CAS: 40273-47-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %