1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃H₅N₃O₂ Point de fusion: 201…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02181047 Numéro CAS: 2827-56-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |