Imprimer
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 113 EUR
ACRO442040010 ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 171.2 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861741
Numéro CAS: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %