Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
Formule:
C₁₅H₂₁NO₅ Point de fusion: 106…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191181 Numéro CAS: 4326-36-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +48° to +52° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3) |