Imprimer
4-Bromo-2-méthoxyphénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
441950050 441950250
ACRO441950050EA 92.7 EUR
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-méthoxyphénol 98%
4-Bromo-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 90…92 °C (1hPa)
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051937
Numéro CAS: 7368-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %