Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
L-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OMe)-OMe.HCl
Formule:
C₇H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 211.64 g/mol Point de fusion: 91…93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00038879 Numéro CAS: 23150-65-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5 in H2O) |