Imprimer

Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque 95%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

441890010 441890050
ACRO441890010EA 83.6 EUR
ACRO441890010 ACRO441890050
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque 95%
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
Poids moléculaire: 156.11 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143161
Numéro CAS: 350-29-8

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR