Fmoc-D-phenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ Point de fusion: 184…186,5 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00062955 Numéro CAS: 86123-10-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF) |