9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₉H₂₂BNO₂ Point de fusion: 151,7…152.4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16294552 Numéro CAS: 1217891-71-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 154 °C |
HPLC | ≥96.0 % |