Imprimer
3-Bromo-5-formylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 68 EUR
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Bromo-5-formylpyridine 97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265758
Numéro CAS: 113118-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %