Imprimer
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ∼ 6,500 - 10,000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dextran sulphate sodium from Dextran
441490050 441490250 441491000
ACRO441490050EA 82.1 EUR
ACRO441490050 ACRO441490250 ACRO441491000
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ∼ 6,500 - 10,000
Dextran sulphate sodium salt
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Loss on drying ≤10 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Molecular weight 6500 to 10000
Residue after ignition 35 % to 50 %
pH 5 to 8 (1 % solution)
Specific optical rotation +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water)
Specific viscosity 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C)
Sulfur (S) 16 to 20 %