Imprimer
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
441221000 441225000
ACRO441221000EA 170 EUR
ACRO441221000 ACRO441225000
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
D-Propargylglycine
Formule: C₅H₇NO₂
Point de fusion: >180 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00237407
Numéro CAS: 23235-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)