Imprimer
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Gln(Trt)-OH
440640050 440640250
ACRO440640050EA 34.4 EUR
ACRO440640050 ACRO440640250
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formule: C₃₉H₃₄N₂O₅
Point de fusion: 131…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077056
Numéro CAS: 132327-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -12.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)