Imprimer
Propidium iodure 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PI, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 1480 EUR
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidium iodure 95%
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Poids moléculaire: 668.4 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %