Imprimer
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-1-Bromo-4-(2-nitrovinyl)benzene
440160010 440160050
ACRO440160010EA 49.8 EUR
ACRO440160010 ACRO440160050
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Formule: C₈H₆BrNO₂
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191856
Numéro CAS: 5153-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
GC ≥98.5 %