Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
439940050 439940250
ACRO439940050EA 99 EUR
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Poids moléculaire: 118.1359 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (760 mmHg)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005553
Numéro CAS: 274-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %