2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2-Pyridyl)boronic acid (phenylimino)bis(ethylene) ester, 6-phenyl-2-(2-pyridyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-(6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)pyridine
see CofA for exact composition
Formule:
C₁₅H₁₇BN₂O₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06798116 Numéro CAS: 662138-96-7 UN: 3175 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |