Imprimer
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 93.2 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Point d'ébullition: 248…249 °C (760 mmHg)
Densité: 1,003 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663857
Numéro CAS: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %