Imprimer
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 117 EUR
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111651
Numéro CAS: 3622-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %