Imprimer
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
439640010 439640050
ACRO439640010EA 102 EUR
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₈BNO₂
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411327
Numéro CAS: 406463-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %