Imprimer
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
439210010 439210050
ACRO439210010EA 68.4 EUR
ACRO439210010 ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₀H₂₀NO₇P
Point de fusion: 69,7…71.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178893
Numéro CAS: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %