Imprimer
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): BEMP phosphazene, 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2
439160010 439160050
ACRO439160010EA 162 EUR
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formule: C₁₃H₃₁N₄P
Point d'ébullition: 74 °C (,1 mmHg)
Densité: 0,948 g/cm³
Point éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043143
Numéro CAS: 98015-45-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %